Documentos Principais
SCP0247
Sigma-Aldrich
Factor VIIa substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.569,00
R$ 1.569,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.569,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H42N7O7S1
Peso molecular:
644.76
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
R$ 1.569,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Nome do produto
Factor VIIa substrate,
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥72%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Amino Acid Sequence
MeSO2-Cha-Abu-Arg-AFC
Aplicação
Factor VIIa is a serine protease involved in the blood coagulation cascade. The activity of Factor VIIa can be assayed with chromogenic substrate MeSO2-Cha-Abu-Arg-pNA or the flourogenic substrate MeSO2-Cha-Abu-Arg-AFC.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Giuseppe Lippi et al.
Seminars in thrombosis and hemostasis, 35(1), 9-22 (2009-03-25)
Hemostasis is traditionally defined as the physiologic process whereby bleeding is antagonized and possibly stopped to minimize blood loss. The first medical description of the clinical and inherited features of hemostasis can be dated back more than 1000 years, when
Flora Peyvandi et al.
Thrombosis and haemostasis, 88(5), 750-755 (2002-11-13)
Factor VII (FVII) requires the cleavage of an internal peptide bond and the association with tissue factor (TF) to attain its fully active FVIIa conformation. This event alone leaves FVIIa in a zymogen-like state of relatively low specific activity. The