Documentos Principais
SCP0240
Sigma-Aldrich
Somatostatin 28 1-12
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 1.510,00
5 MG
R$ 4.713,00
R$ 1.510,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 1.510,00
5 MG
R$ 4.713,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C49H81N17O19S1
Peso molecular:
1244.33
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
R$ 1.510,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥85%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Ser-Ala-Asn-Ser-Asn-Pro-Ala-Met-Ala-Pro-Arg-Glu
Aplicação
Somatostatin 28 1-12 (SS28(1-12)) is a somatostatin fragment that is monitored in brain tissue to track processing of somatostatin. SS28(1-12) may be used as an immunogen to generate SS28(1-12) antibodies.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)