Key Documents
SCP0238
Sigma-Aldrich
Substance P Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized, Succinyl-Asp⁶,Me-Phe⁸
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H55N7O11S1
Peso molecular:
841.97
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.32
product name
[Succinyl-Asp6,Me-Phe8]-Senktide Substance P 6-11,
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥75%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Suc-Asp-Phe-NMe-Phe-Gly-Leu-Met-NH2
Aplicação
Senktide (succinyl-[Asp6,Me-Phe8] substance P (6-11)), a substance P analogue, is used as a selective agonist of tachykinin NK-3 (or SP-N) receptors.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3