Documentos Principais
SCP0234
Sigma-Aldrich
PTH Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder, bovine, 3-34
Selecione um tamanho
500 μG
R$ 2.720,00
1 MG
R$ 4.805,00
R$ 2.720,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 μG
R$ 2.720,00
1 MG
R$ 4.805,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C177H279N53O48
Peso molecular:
3917.44
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.32
R$ 2.720,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
Nome do produto
[Nle8,18,Tyr34]-PTH 3-34 bovine,
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥85%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Ser-Glu-Ile-Gln-Phe-Nle-His-Asn-Leu-Gly-Lys-His-Leu-Ser-Ser-Nle-Glu-Arg-Val-Glu-Trp-Leu-Arg-Lys-Lys-Leu-Gln-Asp-Val-His-Asn-Tyr-NH2
Aplicação
Parathyroid hormone (PTH) is an 84 amino acid hormone involved in calcium regulation in counteraction to calcitonin. PTH regulates serum phosphate levels and vitamin D biosynthesis. N-terminal peptides of PTH are used to elicit and study a wide variety of responses in target cells. PTH N-terminal peptides include: PTH (1-34); [Nle8,18,Tyr34]-PTH 1-34; PTH (2-34); [Nle8,18,Tyr34]-PTH (2-34); PTH (3-34); [Nle8,18,Tyr34]-PTH (3-34); PTH (4-34) and PTH (5-34).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Estelle N Bianchi et al.
Bone, 45(4), 716-725 (2009-06-30)
Interaction of the cytoplasmic adaptor molecule beta-arrestin2 with the activated parathyroid hormone (PTH)/PTHrP receptor inhibits G protein mediated signaling and triggers MAPKs signaling. In turn, the effects of both intermittent (i.) and continuous (c.) PTH on bone are altered in