Documentos Principais
SCP0119
Sigma-Aldrich
Vasopressin Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 2.162,00
R$ 2.162,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 2.162,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H69N13O11S2
Peso molecular:
1068.27
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.32
R$ 2.162,00
Check Cart for Availability
Nome do produto
[Deamino-Pen1,Val4,D-Arg8]-Vasopressin,
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥73%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Deamino-Pen-Tyr-Phe-Val-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH2
Aplicação
Arginine vasopressin (AVP) is a neurohypophysial hormone involved in the regulation of water retension and blood pressure. [Deamino-Pen1,Val4,D-Arg8]-Vasopressin is used as a peptide AVP antagonist versus non-peptide AVP antagonists such as tolvaptan.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)