SBR00020
Zearalenone Ready Made Solution
1 mg/mL in DMSO
Sinônimo(s):
(3S,11E)-3,4,5,6,9,10-hexahydro-14,16-dihydroxy-3-methyl-,1H-2-benzoxacyclotetradecin-1,7(8H)-dione, F-2 toxin
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
concentração
1 mg/mL in DMSO
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H](CCCC(=O)CCC\C=C\c2c(c(cc(c2)O)O)C1=O)C
InChI
1S/C18H22O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,20-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-/m0/s1
chave InChI
MBMQEIFVQACCCH-QBODLPLBSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)