34124
Deoxynivalenol solution
100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Sinônimo(s):
3α,7α,15-Trihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, DON, Vomitoxin
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
100 μg/mL in acetonitrile
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]2(CO)[C@H](O)C1=O
InChI
1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
chave InChI
LINOMUASTDIRTM-QGRHZQQGSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Check out our entire range of trichothecene type mycotoxin reference materials
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Detailed list of mycotoxin analysis products for Food & Beverage manufacturers and testers, ensuring safety standards.