Documentos Principais
SBP3501068
Sigma-Aldrich
ULK4 Blocking Peptide for SAB3501068
Selecione um tamanho
0.05 MG
R$ 508,00
R$ 508,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
0.05 MG
R$ 508,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 508,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Formulário
liquid
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
200 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Imunogênio
16 amino acids near the carboxy terminus of human ULK4.
Aplicação
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Ligação
This peptide blocks the action of antibody SAB3501068.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)