SAE0069
Cholera Toxin B subunit
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder, enterotoxin
Sinônimo(s):
CTB, CTxB, Cholera enterotoxin B chain, Cholera enterotoxin gamma chain, Cholera enterotoxin subunit B, Choleragenoid, ToxB
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Cholera Toxin B subunit, recombinant, expressed in HEK 293 cells, subunit A free
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
(Binds to GM1 ganglioside. The binding EC50 is lower than 1 ug/ml)
peso molecular
pentamer observed mol wt ~70 kDa by SDS-PAGE (non-reducing)
calculated mol wt 13 kDa
observed mol wt ~13 & 20 kDa by SDS-PAGE (reducing)
solubilidade
H2O: soluble 11 mg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- for macrophage stimulation and i.p. injection in a study to determine the endotoxin sensitivity of Caspase-4.
- in transganglionic and retrograde tract-tracing method combined with dual-immunofluorescence histochemistry of adult rat Vmes neuron cells.
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)