SAB5801060
Goat Anti-Rabbit IgG(Fcγ) HRP Alpaca Heavy chain only Antibody
recombinant Alpaca(VHH) Nano antibody
Sinônimo(s):
Recombinant Alpaca single variable domain secondary Nanobody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
alpaca
recombinante
expressed in HEK 293 cells (Human cell line)
conjugado
horse radish peroxidase (HRP)
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
recombinant monoclonal
Formulário
lyophilized solid
peso molecular
100 kDa
reatividade de espécies
rabbit, Alpaca
técnica(s)
ELISA: 1:10000-1:50000
western blot: 1:10000-1:50000
tamanho
0.1 mL
cor
colorless
Isotipo
VHH
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Rabbit research antibodies are widely used in life science research. So far, four isotypes have been identified (IgA, IgE, IgG, and IgM) in rabbits. Each isotype has a different heavy chain. Rabbit has only one IgG subclass. The whole IgG molecule possesses both the Fc region and the Fab region, which possessing the epitope-recognition site. The IgG contains two heavy and light chains. The heavy chain is about 50 KD and the light chain is about 25 KD. The common IgG is monomeric with a molecular weight of approximately 150 kD.
VHH are single-domain antibodies derived from the variable regions of heavy chain of Camelidae immunoglobulin. The size of VHH is extremely small(less than15KDa) compared to other forms of antibody fragment, which significantly increase the permeability of VHH. Thus VHH is considered of great value for research, diagnostics and therapeutics.
Especificidade
Isotype: VHH domain of alpaca IgG2b/2c fused to goat IgG Fc
Imunogênio
Embalagem
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)