SAB5702612
Anti-Complement factor H Antibody, clone 10M8Q5, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
AHUS1, AMBP1, ARMD4, ARMS1, CFHL3, FH, FHL1, HF, HF1, HF2, HUS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
10M8Q5, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
160 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.37 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
GGNVFEYGVKAVYTCNEGYQLLGEINYRECDTDGWTNDIPICEVVKCLPVTAPENGKIVSSAMEPDREYHFGQAVRFVCNSGYKIEGDEEMHCSDDGFWSK
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CFH(3075)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1