Documentos Principais
SAB5702568
Sigma-Aldrich
Anti-CEACAM6 Antibody, clone 4Z3V7, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CD66c, CEAL, NCA
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4Z3V7, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
37 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.72 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
LTLLSVKRNDAGSYECEIQNPASANRSDPVTLNVLYGPDVPTISPSKANYRPGENLNLSCHAASNPPAQYSWFINGTFQQSTQELFIPNITVNNSGSYMCQ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CEACAM6(4680)
Descrição geral
This gene encodes a protein that belongs to the carcinoembryonic antigen (CEA) family whose members are glycosyl phosphatidyl inositol (GPI) anchored cell surface glycoproteins. Members of this family play a role in cell adhesion and are widely used as tumor markers in serum immunoassay determinations of carcinoma. This gene affects the sensitivity of tumor cells to adenovirus infection. The protein encoded by this gene acts as a receptor for adherent-invasive E. coli adhesion to the surface of ileal epithelial cells in patients with Crohn's disease. This gene is clustered with genes and pseudogenes of the cell adhesion molecules subgroup of the CEA family on chromosome 19. [provided by RefSeq, Apr 2014]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human CEACAM6 (P40199).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IF/ICC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)