SAB5702430
Anti-AKR1C3 Antibody, clone 7T10F5, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
DD3, DDX, HA1753, HAKRB, HAKRe, HSD17B5, PGFS, hluPGFS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
7T10F5, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
37 kDa
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
0.335 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
SKLLDFCKSKDIVLVAYSALGSQRDKRWVDPNSPVLLEDPVLCALAKKHKRTPALIALRYQLQRGVVVLAKSYNEQRIRQNVQVFEFQLTAEDMKAIDGLD
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AKR1C3(8644)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1