Z400173
Fine test sieves
SS frame, pore size 53 μm
Selecione um tamanho
R$ 1.797,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.797,00
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
ATM 270SS8F
tamanho de partícula
270 mesh
tamanho de poro
53 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Full 2 in. height and 8 in. diameter test sieves
- Meet ASTM specification E-11
- SS wire cloth measurement traceable to NIST
- Each sieve includes a certificate of compliance to all applicable ASTM, ISO, and ANSI specifications
These metal framed testing sieves are manufactured with a lead/tin solder on the underside which joins the wire cloth to the sieve skirt. The top seam is secured with a UV cured adhesive.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library