SAB5702425
Anti-Rap1GAP Antibody, clone 8V9I6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
RAP1GA1, RAP1GAP1, RAP1GAPII, RAPGAP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
8V9I6, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
95 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.66 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MIEKMQGSRMDEQRCSFPPPLKTEEDYIPYPSVHEVLGREGPFPLILLPQFGGYWIEGTNHEITSIPETEPLQSPTTKVKLECNPTARIYRKHFLGKEHF
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RAP1GAP(5909)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1