SAB5702383
Anti-Staufen Antibody, clone 8J5A6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
PPP1R150, STAU
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
8J5A6, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
63 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
0.40 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
SGHVPHGPLTRPSEQLDYLSRVQGFQVEYKDFPKNNKNEFVSLINCSSQPPLISHGIGKDVESCHDMAALNILKLLSELDQQSTEMPRTGNGPMSVCGRC
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STAU1(6780)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1