SAB5702251
Anti-YKL-40/CHI3L1 Antibody, clone 7T1R3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CHI3L1,ASRT7,CGP-39,GP-39,GP39,HC-gp39,HCGP-3P,YKL-40,YKL40,YYL-40,hCGP-39
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
7T1R3, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
30-43 kDa
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
1.00 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
PGRFTKEAGTLAYYEICDFLRGATVHRILGQQVPYATKGNQWVGYDDQESVKSKVQYLKDRQLAGAMVWALDLDDFQGSFCGQDLRFPLTNAIKDALAAT
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHI3L1(1116)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3