Documentos Principais
SAB5702069
Sigma-Aldrich
Anti-β-Tubulin III Antibody
rabbit monoclonal, 6X6H6
Sinônimo(s):
CDCBM,CDCBM1,CFEOM3,CFEOM3A,FEOM3,TUBB4,beta-4,beta Tubulin III,TUBB3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Anti-βIII-Tubulin Antibody, clone 6X6H6, Rabbit Monoclonal,
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
6X6H6, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
50 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
0.33 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
VAVCDIPPRGLKMSSTFIGNSTAIQELFKRISEQFTAMFRRKAFLHWYTGEGMDEMEFTEAESNMNDLVSEYQQYQDATAEEEGEMYEDDEEESEAQGPK
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBB3(10381)
Descrição geral
This gene encodes a class III member of the beta tubulin protein family. Beta tubulins are one of two core protein families (alpha and beta tubulins) that heterodimerize and assemble to form microtubules. This protein is primarily expressed in neurons and may be involved in neurogenesis and axon guidance and maintenance. Mutations in this gene are the cause of congenital fibrosis of the extraocular muscles type 3. Alternate splicing results in multiple transcript variants. A pseudogene of this gene is found on chromosome 6. [provided by RefSeq, Oct 2010]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 351-450 of human βIII-Tubulin/β3-Tubulin (Q13509).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IF/ICC, IP
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)