Documentos Principais
SAB5701812
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-LATS1-T1079/LATS2-T1041 antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.896,00
R$ 2.896,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.896,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
R$ 2.896,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
0.37 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr1079/pThr1041)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a putative serine/threonine kinase that localizes to the mitotic apparatus and complexes with cell cycle controller CDC2 kinase in early mitosis. The protein is phosphorylated in a cell-cycle dependent manner, with late prophase phosphorylation remaining through metaphase. The N-terminal region of the protein binds CDC2 to form a complex showing reduced H1 histone kinase activity, indicating a role as a negative regulator of CDC2/cyclin A. In addition, the C-terminal kinase domain binds to its own N-terminal region, suggesting potential negative regulation through interference with complex formation via intramolecular binding. Biochemical and genetic data suggest a role as a tumor suppressor. This is supported by studies in knockout mice showing development of soft-tissue sarcomas, ovarian stromal cell tumors and a high sensitivity to carcinogenic treatments.
Imunogênio
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T1079 of human LATS1.
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)