Documentos Principais
SAB5701792
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Smad3-S423/S425 antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.241,00
R$ 3.241,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.241,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.241,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer423/pSer425)
Informações sobre genes
human ... Smad3(4088)
Descrição geral
The protein encoded by this gene belongs to the SMAD, a family of proteins similar to the gene products of the Drosophila gene 'mothers against decapentaplegic' (Mad) and the C. elegans gene Sma. SMAD proteins are signal transducers and transcriptional modulators that mediate multiple signaling pathways. This protein functions as a transcriptional modulator activated by transforming growth factor-beta and is thought to play a role in the regulation of carcinogenesis. [provided by RefSeq, Apr 2009]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human Phospho-Smad3 (S423 + S425).
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)