Key Documents
SAB5701778
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-MAPKAPK2-T334 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
1.19 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr334)
Informações sobre genes
human ... MAPKAPK2(9261)
Descrição geral
This gene encodes a member of the Ser/Thr protein kinase family. This kinase is regulated through direct phosphorylation by p38 MAP kinase. In conjunction with p38 MAP kinase, this kinase is known to be involved in many cellular processes including stress and inflammatory responses, nuclear export, gene expression regulation and cell proliferation. Heat shock protein HSP27 was shown to be one of the substrates of this kinase in vivo. Two transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene.
Imunogênio
A synthetic phosphorylated peptide around T334 of human MAPKAPK2 (NP_116584.2).
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1