Documentos
SAB5701654
Sigma-Aldrich
Anti-SSTR5 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
0.82 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SSTR5(6755)
Descrição geral
Somatostatin and its related peptide cortistatin exert multiple biological actions on normal and tumoral tissue targets by interacting with somatostatin receptors (SSTRs). The protein encoded by this gene is one of the SSTRs, which is a multi-pass membrane protein and belongs to the G-protein coupled receptor 1 family. The activity of this receptor is mediated by G proteins which inhibit adenylyl cyclase, and different regions of this receptor molecule are required for the activation of different signaling pathways. A mutation in this gene results in somatostatin analog resistance. Alternatively spliced transcript variants have been identified in this gene.[provided by RefSeq, Feb 2010]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human SSTR5
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1