Documentos
SAB4700803
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD57 antibody produced in mouse
clone TB01
Sinônimo(s):
3-O-sulfoglucuronic acid beta1-3 Gal beta1-4 GlcNAc, HNK1, LEU7
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TB01, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... B3GAT1(27087)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody TB01 recognizes CD57, a carbohydrate antigen present mainly on NK cells, NK T cells, and in neural tissue.
Imunogênio
A pool of neuroblastoma cell lines
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.