Documentos Principais
SAB5701582
Sigma-Aldrich
Anti-DDB1 antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.162,00
R$ 3.162,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.162,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.162,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human
concentração
0.32 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DDB1(1642)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is the large subunit (p127) of the heterodimeric DNA damage-binding (DDB) complex while another protein (p48) forms the small subunit. This protein complex functions in nucleotide-excision repair and binds to DNA following UV damage. Defective activity of this complex causes the repair defect in patients with xeroderma pigmentosum complementation group E (XPE) - an autosomal recessive disorder characterized by photosensitivity and early onset of carcinomas. However, it remains for mutation analysis to demonstrate whether the defect in XPE patients is in this gene or the gene encoding the small subunit. In addition, Best vitelliform mascular dystrophy is mapped to the same region as this gene on 11q, but no sequence alternations of this gene are demonstrated in Best disease patients. The protein encoded by this gene also functions as an adaptor molecule for the cullin 4 (CUL4) ubiquitin E3 ligase complex by facilitating the binding of substrates to this complex and the ubiquitination of proteins. [provided by RefSeq, May 2012]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human DDB1
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)