MAB3199Z-C
Anti-E-Cadherin Antibody, clone 67A4, Azide & Ascites Free
clone 67A4, 0.5 mg/mL, from mouse
Sinônimo(s):
Cadherin-1, CAM 120/80, Epithelial cadherin, E-cadherin, Uvomorulin, CD324
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
67A4, monoclonal
reatividade de espécies
human
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDH1(999)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected E-Cadherin in bone marrow cells (Burhing, H. J., et al. (1996). Leukemia. 10(1):106-116.)
Inhibition Analysis: A representative lot from an independent laboratory inhibited E-Cadherin-mediated adhesion of Langerhans to keratinocytes (Caberg, J. H., et al. (2008). Carcinogenesis. 29(7):1441-1447.).
Inhibition Analysis: A representative lot from an independent laboratory inhibits human embryoid body agglomeration (Dang, S. M., et al. (2004). Stem Cells. 22: 275-282.).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected E-Cadherin in human thymus tissue (Kutlesa, S., et al. (2002). J Cell Sci. 115(Pt. 23):4505-4515.).
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected E-Cadherin in human thymus tissue lysate (Kutlesa, S., et al. (2002). J Cell Sci. 115(Pt. 23):4505-4515.).
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected E-Cadherin in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2