Documentos Principais
SAB5701334
Sigma-Aldrich
Anti- MLKL antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.162,00
R$ 3.162,00
Previsão de entrega em10 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.162,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.162,00
Previsão de entrega em10 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
1.33 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MLKL(197259)
Descrição geral
This gene belongs to the protein kinase superfamily. The encoded protein contains a protein kinase-like domain; however, is thought to be inactive because it lacks several residues required for activity. This protein plays a critical role in tumor necrosis factor (TNF)-induced necroptosis, a programmed cell death process, via interaction with receptor-interacting protein 3 (RIP3), which is a key signaling molecule in necroptosis pathway. Inhibitor studies and knockdown of this gene inhibited TNF-induced necrosis. High levels of this protein and RIP3 are associated with inflammatory bowel disease in children. Alternatively spliced transcript variants have been described for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2015]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human MLKL.
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)