Documentos Principais
SAB5701288
Sigma-Aldrich
Anti-BNIP3 antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.162,00
R$ 3.162,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.162,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.162,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human
concentração
2 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BNIP3(664)
Descrição geral
This gene is encodes a mitochondrial protein that contains a BH3 domain and acts as a pro-apoptotic factor. The encoded protein interacts with anti-apoptotic proteins, including the E1B 19 kDa protein and Bcl2. This gene is silenced in tumors by DNA methylation. [provided by RefSeq, Dec 2014]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human BNIP3.
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)