Documentos Principais
SAB5700962
Sigma-Aldrich
Anti-Alpha-1 Antichymotrypsin (SERPINA3) antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.547,00
R$ 3.547,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.547,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
R$ 3.547,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
0.33 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SERPINA3(12)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a plasma protease inhibitor and member of the serine protease inhibitor class. Polymorphisms in this protein appear to be tissue specific and influence protease targeting. Variations in this protein's sequence have been implicated in Alzheimer's disease, and deficiency of this protein has been associated with liver disease. Mutations have been identified in patients with Parkinson disease and chronic obstructive pulmonary disease. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human Alpha-1 Antichymotrypsin (SERPINA3)
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)