Documentos Principais
SAB5700959
Sigma-Aldrich
Anti-Ephrin B2 antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.162,00
R$ 3.162,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.162,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
R$ 3.162,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
0.75 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EFNB2(1948)
Descrição geral
This gene encodes a member of the ephrin (EPH) family. The ephrins and EPH-related receptors comprise the largest subfamily of receptor protein-tyrosine kinases and have been implicated in mediating developmental events, especially in the nervous system and in erythropoiesis. Based on their structures and sequence relationships, ephrins are divided into the ephrin-A (EFNA) class, which are anchored to the membrane by a glycosylphosphatidylinositol linkage, and the ephrin-B (EFNB) class, which are transmembrane proteins. This gene encodes an EFNB class ephrin which binds to the EPHB4 and EPHA3 receptors. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human Ephrin B2
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)