Documentos
SAB5700906
Sigma-Aldrich
Anti-MVP antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
0.35 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MVP(9961)
Descrição geral
This gene encodes the major component of the vault complex. Vaults are multi-subunit ribonucleoprotein structures that may be involved in nucleo-cytoplasmic transport. The encoded protein may play a role in multiple cellular processes by regulating the MAP kinase, JAK/STAT and phosphoinositide 3-kinase/Akt signaling pathways. The encoded protein also plays a role in multidrug resistance, and expression of this gene may be a prognostic marker for several types of cancer. Alternatively spliced transcript variants have been observed for this gene. [provided by RefSeq, May 2012]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human MVP
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1