Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SAB5700773
Sigma-Aldrich
Anti-EIF4E antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
AUTS19, CBP, EIF4E, EIF4E1, EIF4EL1, EIF4F, eIF-4E
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.258,00
R$ 2.258,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.258,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
R$ 2.258,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
25
27
28
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
1.85 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EIF4E(1977)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a component of the eukaryotic translation initiation factor 4F complex, which recognizes the 7-methylguanosine cap structure at the 5′ end of messenger RNAs. The encoded protein aids in translation initiation by recruiting ribosomes to the 5′-cap structure. Association of this protein with the 4F complex is the rate-limiting step in translation initiation. This gene acts as a proto-oncogene, and its expression and activation is associated with transformation and tumorigenesis. Several pseudogenes of this gene are found on other chromosomes. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human EIF4E (NP_001959.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)