Documentos Principais
SAB5700696
Sigma-Aldrich
Anti-E-Cadherin antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
Arc-1, CD324, CDH1, CDHE, E-Cadherin, ECAD, LCAM, UVO
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.011,00
R$ 3.011,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.011,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.011,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
90
97
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
4.19 mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDH1(999)
Descrição geral
This gene encodes a classical cadherin of the cadherin superfamily. Alternative splicing results in multiple transcript variants, at least one of which encodes a preproprotein that is proteolytically processed to generate the mature glycoprotein. This calcium-dependent cell-cell adhesion protein is comprised of five extracellular cadherin repeats, a transmembrane region and a highly conserved cytoplasmic tail. Mutations in this gene are correlated with gastric, breast, colorectal, thyroid and ovarian cancer. Loss of function of this gene is thought to contribute to cancer progression by increasing proliferation, invasion, and/or metastasis. The ectodomain of this protein mediates bacterial adhesion to mammalian cells and the cytoplasmic domain is required for internalization. This gene is present in a gene cluster with other members of the cadherin family on chromosome 16.
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 700-800 of human E-Cadherin (NP_004351.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)