Documentos Principais
SAB5700645
Sigma-Aldrich
Anti-ZO-1 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
TJP1, ZO-1
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.011,00
R$ 3.011,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.011,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.011,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
186
195
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
3.49 mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TJP1(7082)
Categorias relacionadas
Descrição geral
This gene encodes a protein located on a cytoplasmic membrane surface of intercellular tight junctions. The encoded protein may be involved in signal transduction at cell-cell junctions. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants.
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1600-1700 of human ZO-1 (NP_003248.3).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)