Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
SAB5700314
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Stat3-Y705 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
ADMIO, ADMIO1, APRF, HIES, STAT3, Stat3
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.011,00
R$ 3.011,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1006
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.011,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
R$ 3.011,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1006
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
83
87
88
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
1.04 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr705)
Informações sobre genes
human ... STAT3(6774)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a member of the STAT protein family. In response to cytokines and growth factors, STAT family members are phosphorylated by the receptor associated kinases, and then form homo- or heterodimers that translocate to the cell nucleus where they act as transcription activators. This protein is activated through phosphorylation in response to various cytokines and growth factors including IFNs, EGF, IL5, IL6, HGF, LIF and BMP2. This protein mediates the expression of a variety of genes in response to cell stimuli, and thus plays a key role in many cellular processes such as cell growth and apoptosis. The small GTPase Rac1 has been shown to bind and regulate the activity of this protein. PIAS3 protein is a specific inhibitor of this protein. Mutations in this gene are associated with infantile-onset multisystem autoimmune disease and hyper-immunoglobulin E syndrome. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms.
Imunogênio
A synthetic phosphorylated peptide around Y705 of human Stat3 (NP_644805.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)