Merck
Todas as fotos(8)
Documentos Principais
SAB5700228
Sigma-Aldrich
Anti-FUS antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
ALS6, ETM4, FUS, FUS1, HNRNPP2, POMP75, TLS
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.258,00
R$ 2.258,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.258,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.258,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
53
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
3.54 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FUS(2521)
Descrição geral
This gene encodes a multifunctional protein component of the heterogeneous nuclear ribonucleoprotein (hnRNP) complex. The hnRNP complex is involved in pre-mRNA splicing and the export of fully processed mRNA to the cytoplasm. This protein belongs to the FET family of RNA-binding proteins which have been implicated in cellular processes that include regulation of gene expression, maintenance of genomic integrity and mRNA/microRNA processing. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Defects in this gene result in amyotrophic lateral sclerosis type 6.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 297-526 of human FUS (NP_004951.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)