SAB5600232
Anti-Acetyl-Histone H3 (Lys9) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM161, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
H3K9ac, Histone H3 (acetyl K9)
Selecione um tamanho
R$ 3.093,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.093,00
Produtos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM161, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
vertebrates
técnica(s)
ChIP: 2-10 μg/mL
ELISA: 0.5-2 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.1—1 μg/mL
multiplexing: 0.05-0.5 μg/mL
western blot: 0.25— 1 μg/mL
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys9)
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
Especificidade
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)