Documentos Principais
SAB5500177
Sigma-Aldrich
Anti-SPINK1 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP166, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in proprietary host
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SP166, monoclonal
reatividade de espécies
human (tested)
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine
técnica(s)
immunoblotting: 1:100
immunohistochemistry: 1:100
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SPINK1(6690)
Descrição geral
Spink1 is a trypsin inhibitor secreted from pancreatic acinar cells into pancreatic juice. It prevents the trypsin-catalyzed premature activation of zymogens within the pancreas and the pancreatic duct. Spink-1 is overexpressed in some prostate carcinoma.
Imunogênio
Full length recombinant protein of human spink1.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)