Documentos Principais
SAB5500127
Sigma-Aldrich
Anti-Keratin 20 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP33, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
recombinante
expressed in proprietary host
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SP33, monoclonal
reatividade de espécies
human (tested)
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse, bovine, rat, dog
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:100
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRT20(54474)
Descrição geral
Keratin 20 / cytokeratin20 (CK20) is a Type-I keratin which is primarily expressed in gastric and intestinal epithelium, urothelium, and Merkel-cells. CK20 is expressed in adenocarcinomas of the colon, stomach, pancreas and bile system, mucinous ovarian tumors, transitional-cell and Merkel-cell carcinomas. CK20 is negative in squamous cell carcinomas and adenocarcinomas of the breast, lung, and endometrium, non-mucinous tumors of the ovary, and small cell carcinomas.
Imunogênio
Synthetic peptide from C-terminus of human cytokeratin 20.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)