Documentos Principais
SAB5500098
Sigma-Aldrich
Anti-EGFR antibody, Rabbit monoclonal
clone SP111, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.187,00
R$ 2.187,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.187,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.187,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in proprietary host
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SP111, monoclonal
reatividade de espécies
human (tested)
técnica(s)
immunoblotting: 1:300
immunohistochemistry: 1:100
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956)
Descrição geral
EGFR is a transmembrane tyrosine kinase that belongs to the HER/erbB protein family. Somatic mutations in the tyrosine kinase domain of EGFR are present in a subset of lung adenocarcinoma. Two types of mutations account for approximately 90% of mutant cases: a specific point mutation L858R which occurs in exon 21 and short in-frame deletions in exon 19. A common lesion in exon 19 is the deletion of E746-A750, although other variants can also occur.
Imunogênio
E746-A750del specific
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)