Documentos Principais
SAB5500046
Sigma-Aldrich
Anti-CD16A antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP189, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-CD16, Anti-CD16-II, Anti-CD16A, Anti-FCG3, Anti-FCGR3, Anti-FCGRIII, Anti-FCR-10, Anti-FCRIII, Anti-FCRIIIA, Anti-IGFR3, Anti-IMD20
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 1.508,00
R$ 1.508,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 1.508,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 1.508,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in proprietary host
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SP189, monoclonal
reatividade de espécies
human (tested)
técnica(s)
flow cytometry: 1:100
immunoblotting: 1:100
immunohistochemistry: 1:100
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FCGR3A(2214)
Descrição geral
CD16 is a cluster of differentiation found on the surface of natural killer or polymorphonuclear leukocytes (PMN) cells, neutrophils, monocytes and macrophages. There are two CD16 isoform CD16a and CD16b. CD16a is expressed in monocytes, macrophages and NK cells and CD16b is expressed in neutrophils.
Imunogênio
Synthetic peptide derived from the C-terminus of human CD16a protein.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)