Documentos Principais
SAB5202555
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Malondialdehyde-Biotin antibody produced in mouse
clone 11E3
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 1.960,00
R$ 1.960,00
Previsão de entrega em20 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 1.960,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
R$ 1.960,00
Previsão de entrega em20 de abril de 2025
fonte biológica
mouse
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
11E3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Imunogênio
Synthetic Malondialdehyde modified Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
forma física
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)