SAB5201916
Monoclonal Anti-ERp57-Atto 488 antibody produced in mouse
clone 4F9, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-PDIA3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
Atto 488 conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4F9
monoclonal
descrição
clone 4F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
target molecular weight: 57 kDa
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human (Tested)
embalagem
pkg of 100 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PDIA3(2923)
Imunogênio
Aplicação
Western blotting
Dilution 1:1000
Tissue/Cell Type Used: HeLa cell lysate
Immunofluorescence
Dilution 1:100
Tissue/Cell Type Used: HeLa
forma física
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Immunogen region: Amino acids 25-505
Lot Expiration/Retest Date: Expires 1 year from purchase
Purification method: Protein G purified
Product type: Primary antibody
Antibody structure: Whole Antibody
Protein ID: NP_005304.3
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)