SAB5202071
Monoclonal Anti-beta 4 Spectrin-Horseradish Peroxidase antibody produced in mouse
clone S393-2, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-SPTBN4
Selecione um tamanho
R$ 1.470,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.470,00
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
S393-2
monoclonal
descrição
clone S393-2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
target molecular weight: 200 kDa
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human (Tested), rat (Predicted), African green monkey (Tested), mouse (Predicted)
embalagem
pkg of 100 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SPTBN4(57731)
Imunogênio
Aplicação
Western blotting
Dilution 1:1000
Tissue/Cell Type Used: monkey COS-Beta-4-Spectrin-His
Immunofluorescence
Dilution 1:100
Tissue/Cell Type Used: SK-N-BE
forma física
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Does not cross react with other Beta-spectrins
Lot Expiration/Retest Date: Expires 1 year from purchase
Purification method: Protein G purified
Product type: Primary antibody
Antibody structure: Whole Antibody
Protein ID: NP_066022.2
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)