SAB5200085
Anti-ING1 antibody produced in rabbit
250 μg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti- p47ING1a, Anti-ING1, Anti-growth inhibitor ING1, Anti-p33 ING1, Anti-p33ING1b, Anti-p47
Selecione um tamanho
R$ 2.197,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.197,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 33 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
250 μg/mL
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ing1(26356)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)