Documentos
SAB5200058
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KCNA4 antibody produced in mouse
clone S13-31, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-HBK4, Anti-HK1, Anti-HPCN2, Anti-HUKII, Anti-KCNA4, Anti-Kv1.4 K+ channel, S13-31
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
S13-31, monoclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 98 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Especificidade
Detects ~98 kDa.
Imunogênio
Synthetic peptide 13-37 of rat Kv1.4 (NSHMPYGYAAQARARERERLAHSR)
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1