SAB5200022
Monoclonal Anti-CACNA1D antibody produced in mouse
clone S48A-9, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-CACH3, Anti-CACN4, Anti-CACNA 1D, Anti-CACNL1A2, Anti-Cav1.3, S48A-9, Anti-oltage dependent L type calcium channel subunit alpha 1D
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
S48A-9, monoclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 250 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Cacna1d(29716)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1