Documentos
SAB4701060
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Myeloperoxidase antibody produced in mouse
clone MPO421-8B2
Sinônimo(s):
MPO
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MPO421-8B2, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de adesão
NM_000250
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MPO(4353)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody MPO421-8B2 recognizes human myeloperoxidase, a heme protein present in myeloblasts, neutrophils and monocytes. It is a marker of acute myelogenous leukemias and acute lymphoblastic leukemias.
Imunogênio
Human myeloperoxidase
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.