SAB56000306
Anti-Myeloperoxidase (MPO) Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM407, affinity purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Myeloperoxidase
About This Item
Produtos recomendados
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM407, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:200-1:500
Isotipo
IgG
Condições de expedição
liquid nitrogen
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MPO(4353)
Especificidade
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2