Documentos
SAB4701009
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-alphaTubulin antibody produced in mouse
clone TU-02
Sinônimo(s):
TUBA
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TU-02, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
The antibody TU-02 recognizes an epitope on N-terminal structural domain of alpha-tubulin in various species.
Imunogênio
microtubule proteins from porcine brain
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.