Documentos Principais
SAB4700935
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD13/Aminopeptidase N antibody produced in mouse
clone WM15
Sinônimo(s):
ANPEP, APN, Aminopeptidase N, PEPN, gp150
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.612,00
R$ 2.612,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.612,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.612,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
WM15, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
nonhuman primates, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 4 μg/mL
nº de adesão
P15144
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ANPEP(290)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The antibody WM15 recognises the human CD13 cell surface glycoprotein, a 150 kDa molecule expressed on granulocytes, endothelial cells, epithelial cells and myeloid progenitors.
Imunogênio
Human AML cells
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)